Merck
670065
Sigma-Aldrich
Triethylmethylphosphonium-dibutylphosphat
≥97.0% (CH)
Synonym(e):
Methyltriethylphosphonium-dibutylphosphat
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C15H36O4P2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
342.39
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
≥97.0% (CH)
Verunreinigungen
≤1.0% water
Anionenspuren
bromide (Br-): ≤50 mg/kg
chloride (Cl-): ≤10 mg/kg
fluoride (F-): ≤10 mg/kg
nitrate (NO3-): ≤25 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤25 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤10 mg/kg
SMILES String
CC[P+](C)(CC)CC.CCCCOP([O-])(=O)OCCCC
InChI
1S/C8H19O4P.C7H18P/c1-3-5-7-11-13(9,10)12-8-6-4-2;1-5-8(4,6-2)7-3/h3-8H2,1-2H3,(H,9,10);5-7H2,1-4H3/q;+1/p-1
InChIKey
KFJORSGSCYXKQU-UHFFFAOYSA-M
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)