Merck
669350
Sigma-Aldrich
2-Methyl-4-(trifluormethoxy)brombenzol
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H6BrF3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
255.03
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.469
Dichte
1.559 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
bromo
fluoro
SMILES String
Cc1cc(OC(F)(F)F)ccc1Br
InChI
1S/C8H6BrF3O/c1-5-4-6(2-3-7(5)9)13-8(10,11)12/h2-4H,1H3
InChIKey
ZKABPUGKDKWJIP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Environment
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 2
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
172.9 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
78.3 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)