Merck
669040
Sigma-Aldrich
2,5-Bis[2-(N,N-diethylamino)-ethoxy]-1,4-Dibrombenzol
Synonym(e):
2,5-Bis[3-(N,N-diethylamino)-1-oxapropyl]-1,4-dibrombenzol
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H30Br2N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
466.25
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
58-63 °C
SMILES String
CN(C)CCOc1cc(Br)c(OCCN(C)C)cc1Br
InChI
1S/C14H22Br2N2O2/c1-17(2)5-7-19-13-9-12(16)14(10-11(13)15)20-8-6-18(3)4/h9-10H,5-8H2,1-4H3
InChIKey
ROMKKPMBKLIRCX-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)