Wichtige Dokumente
668451
(−)-1,2-Bis-[(2S,5S)-2,5-diethylphospholano]-ethan
kanata purity
Synonym(e):
(S,S)-Et-BPE
About This Item
Empfohlene Produkte
Brechungsindex
n20/D 1.5243
bp
104-106 °C/0.05 mmHg
SMILES String
CC[C@@H]1P(CCP2[C@@H](CC)CC[C@@H]2CC)[C@@H](CC)CC1
InChI
1S/C18H36P2/c1-5-15-9-10-16(6-2)19(15)13-14-20-17(7-3)11-12-18(20)8-4/h15-18H,5-14H2,1-4H3/t15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChIKey
QOLRLVPABLMMKI-XSLAGTTESA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Pyr. Liq. 1
Lagerklassenschlüssel
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Artikel
Asymmetric hydrogenation enables scalable synthesis of single-enantiomer compounds with minimal byproducts, ideal for commercial manufacturing.