Merck
668273
Sigma-Aldrich
4-(Trimethylsilylethynyl)benzylalkohol
97%
Synonym(e):
(4-Trimethylsilanylethinylphenyl)-methanol
Größe auswählen
5 G
€ 213,00
€ 213,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 G
€ 213,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H16OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
204.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
€ 213,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
68-72 °C
Funktionelle Gruppe
hydroxyl
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(CO)cc1
InChI
1S/C12H16OSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7,13H,10H2,1-3H3
InChIKey
WBNXRSFSSANBSA-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)