Merck
667900
Sigma-Aldrich
N-Boc-2-indolyldimethylsilanol
95%
Synonym(e):
N-Boc-Indol-2-yldimethylsilanol
About This Item
Lineare Formel:
((C8H5N)(CO2C(CH3)3))Si(CH3)2(OH)
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
291.42
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
95%
Brechungsindex
n20/D 1.545
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)n1c(cc2ccccc12)[Si](C)(C)O
InChI
1S/C15H21NO3Si/c1-15(2,3)19-14(17)16-12-9-7-6-8-11(12)10-13(16)20(4,5)18/h6-10,18H,1-5H3
InChIKey
ARJIKJGACIMUOM-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
A useful silicon nucleophile for Pd-catalyzed cross-coupling.[1]
Reactant for:
Palladium-catalyzed cross-coupling reactions
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Denmark, S. E.; Ober, M. H.
Aldrichimica Acta, 36, 75-75 (2003)
Artikel
Pd-catalyzed cross-coupling of silicon compounds offers an alternative in synthetic chemistry.