Merck
667595
Sigma-Aldrich
N-Boc-α-(phenylsulfonyl)-benzylamin
96%
Synonym(e):
(Benzolsulfonylphenylmethyl)carbamidsäure-tert-butylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C18H21NO4S
Molekulargewicht:
347.43
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
96%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
169 °C (dec.)
SMILES String
CC(C)(C)OC(=O)NC(c1ccccc1)S(=O)(=O)c2ccccc2
InChI
1S/C18H21NO4S/c1-18(2,3)23-17(20)19-16(14-10-6-4-7-11-14)24(21,22)15-12-8-5-9-13-15/h4-13,16H,1-3H3,(H,19,20)
InChIKey
OUHZVJQYJUWAIE-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)