Merck
667579
Sigma-Aldrich
2-tert-Butyldimethylsiloxybut-3-yne
97%
Synonym(e):
2-tert.-Butyldimethylsiloxybut-3-in
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H20OSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
184.35
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.423
bp
40-42 °C/9 mbar
Dichte
0.812 g/mL at 25 °C
SMILES String
CC(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)C#C
InChI
1S/C10H20OSi/c1-8-9(2)11-12(6,7)10(3,4)5/h1,9H,2-7H3
InChIKey
DYUHDPKTGYOFOJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Flame
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 3
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
102.2 °F
Flammpunkt (°C)
39 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)