664995
Chlordihydrido[bis(2-diisopropylphosphino)ethylamin]iridium(III), Isomerengemisch
97%
Synonym(e):
[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]-N-[2-[bis(1-methylethyl)phosphino-KP]ethyl]ethanamine-KN]chlorodihydroiridium
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Form
solid
Eignung der Reaktion
core: iridium
reagent type: catalyst
mp (Schmelzpunkt)
248-253 °C
SMILES String
Cl[IrH2].CC(C)P(CCNCCP(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C16H37NP2.ClH.Ir.2H/c1-13(2)18(14(3)4)11-9-17-10-12-19(15(5)6)16(7)8;;;;/h13-17H,9-12H2,1-8H3;1H;;;/q;;+1;;/p-1
InChIKey
QPAONQONOKDMMJ-UHFFFAOYSA-M
Anwendung
- Preparation of aliphatic amine derivatives via amination of alcohols and diols with amines
- Hydrogenation of ketones, diketones, unsaturated ketones and aldehydes
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Artikel
Aminophosphine Ligands