Merck
664952
Sigma-Aldrich
2-Nitro-4-(trifluormethyl)benzaldehyd
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4F3NO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
219.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
41-45 °C
Funktionelle Gruppe
aldehyde
fluoro
nitro
SMILES String
[O-][N+](=O)c1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H4F3NO3/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-13)7(3-6)12(14)15/h1-4H
InChIKey
CTSYMGKKRHIYIH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)