664111
2-Fluor-3-pyridincarbaldehyd
97%
Synonym(e):
2-Fluor-3-formylpyridin
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.520
bp
50 °C/3 mmHg
Dichte
1.250 g/mL at 25 °C
SMILES String
[H]C(=O)c1cccnc1F
InChI
1S/C6H4FNO/c7-6-5(4-9)2-1-3-8-6/h1-4H
InChIKey
OFBVGDCXXGXDKU-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
163.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
73 °C - closed cup