Merck
661848
Sigma-Aldrich
3-[(2-Isopropyl-5-methylphenoxy)-methyl]-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
284.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
132-140 °C
SMILES String
CC(C)c1ccc(C)cc1OCc2cccc(c2)B(O)O
InChI
1S/C17H21BO3/c1-12(2)16-8-7-13(3)9-17(16)21-11-14-5-4-6-15(10-14)18(19)20/h4-10,12,19-20H,11H2,1-3H3
InChIKey
AABBYGNTCONFJV-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)