Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 155,00 € 116,25 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C13H10F3N3O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
329.23
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 116,25
Listenpreis€ 155,00Sparen Sie 25%Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
106-110 °C
functional group
ester, fluoro, nitro
SMILES string
CCOC(=O)c1cnn(-c2ccc(cc2)[N+]([O-])=O)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C13H10F3N3O4/c1-2-23-12(20)10-7-17-18(11(10)13(14,15)16)8-3-5-9(6-4-8)19(21)22/h3-7H,2H2,1H3
InChI key
QNUASRIZVSLLGS-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | ||
|---|---|---|
| description 97% | description 97% | description AldrichCPR |
| assay 97% | assay 97% | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| mp 106-110 °C | mp 180-186 °C | mp - |
| form solid | form solid | form solid |
| functional group nitro, ester, fluoro | functional group ester, fluoro | functional group ester, fluoro |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?