Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
10 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 106,00 € 79,50 |
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H3(CH3)CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
152.15
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
207-890-1
MDL number:
Assay:
97%
Form:
solid
€ 79,50
Listenpreis€ 106,00Sparen Sie 25%Exklusiver Online-Rabatt
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
97%
form
solid
mp
173-177 °C
functional group
carboxylic acid
SMILES string
Cc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O3/c1-5-4-6(8(10)11)2-3-7(5)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
InChI key
LTFHNKUKQYVHDX-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Sicherheitshinweise
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?