Merck
658391
Sigma-Aldrich
4-[(Trimethylsilyl)ethynyl]benzonitril
97%
Synonym(e):
4-[2′-(Trimethylsilyl)-ethinyl]-benzonitril
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H13NSi
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
199.32
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
107-111 °C
SMILES String
C[Si](C)(C)C#Cc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C12H13NSi/c1-14(2,3)9-8-11-4-6-12(10-13)7-5-11/h4-7H,1-3H3
InChIKey
WWNSLIBJQBBKKG-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable