Merck
657867
Sigma-Aldrich
1-(3-Fluorbenzyl)-piperazin
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H15FN2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.529
bp
281.3 °C/760 mmHg
Dichte
1.106 g/mL at 25 °C
SMILES String
Fc1cccc(CN2CCNCC2)c1
InChI
1S/C11H15FN2/c12-11-3-1-2-10(8-11)9-14-6-4-13-5-7-14/h1-3,8,13H,4-7,9H2
InChIKey
ITHBJSRWFNLKIH-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>230.0 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
> 110 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)