Merck
657506
Sigma-Aldrich
3-[(4′-(2-Methoxyethyl)phenoxy)methyl]phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19BO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
286.13
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-104 °C
SMILES String
COCCc1ccc(OCc2cccc(c2)B(O)O)cc1
InChI
1S/C16H19BO4/c1-20-10-9-13-5-7-16(8-6-13)21-12-14-3-2-4-15(11-14)17(18)19/h2-8,11,18-19H,9-10,12H2,1H3
InChIKey
RABCYEGFKLWONK-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)