Fortfahren mit
656283
3-Ethyl-5-methylisoxazol-4-carbonsäure-ethylester
97%
Synonym(e):
3-Ethyl-5-methylisoxazole-4-carboxylic acid ethyl ester
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H13NO3
Molekulargewicht:
183.20
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
97%
assay
97%
refractive index
n20/D 1.4630
bp
71-72 °C/0.5 mmHg (lit.)
density
1.066 g/mL at 25 °C
SMILES string
CCOC(=O)c1c(C)onc1CC
InChI
1S/C9H13NO3/c1-4-7-8(6(3)13-10-7)9(11)12-5-2/h4-5H2,1-3H3
InChI key
JDWLDZUUTIPZHV-UHFFFAOYSA-N
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
217.4 °F - closed cup
flash_point_c
103 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)