Merck
656232
Sigma-Aldrich
Poly-(9,9-di-(2-ethylhexyl)-9H-fluoren-2,7-vinylen)-co-(1-methoxy-4-(2-ethylhexyloxy)-2,5-phenylenvinylen)]
(95:5 mole ratio)
Synonym(e):
PFV
About This Item
Lineare Formel:
(C31H42)m(C17H24O2)n
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
NACRES:
NA.23
Form
solid
Zufuhrverhältnis
(95:5 mole ratio)
Fluoreszenz
λex 281 nm; λem 512 nm in chloroform
Leistungsmerkmale und Vorteile
Light emitting polymer with high efficiency and luminescence.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)