Merck
656135
Sigma-Aldrich
3-(4-Methylthiophenyl)propionsäure
97%
Synonym(e):
4-(Methylthio)-benzolpropionsäure
About This Item
Lineare Formel:
CH3SC6H4CH2CH2CO2H
Molekulargewicht:
196.27
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
98-102 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
thioether
SMILES String
CSc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O2S/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
InChIKey
ASTVFRXZLBGVRL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)