Merck
656127
Sigma-Aldrich
4-(2-Acetamidoethyl)-benzoesäure-methylester
97%
Synonym(e):
4-(2-Acetylaminoethyl)-benzoesäuremethylester
About This Item
Lineare Formel:
H3CCONHCH2CH2C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
221.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
89-93 °C
SMILES String
COC(=O)c1ccc(CCNC(C)=O)cc1
InChI
1S/C12H15NO3/c1-9(14)13-8-7-10-3-5-11(6-4-10)12(15)16-2/h3-6H,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)
InChIKey
NNHJGOJEUOUOFH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
CorrosionExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)