Merck
654876
Sigma-Aldrich
(2,6-Difluorphenyl)-thioharnstoff
97%
About This Item
Lineare Formel:
F2C6H3NHCSNH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
188.20
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
155-159 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
amine
fluoro
thiourea
SMILES String
NC(=S)Nc1c(F)cccc1F
InChI
1S/C7H6F2N2S/c8-4-2-1-3-5(9)6(4)11-7(10)12/h1-3H,(H3,10,11,12)
InChIKey
AWPKXPUZILRUDJ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)