Wichtige Dokumente
654620
1-(1-Pyrrolidinylthioxomethyl)-1H-benzotriazol
97%
Synonym(e):
Benzotriazol-1-yl-pyrrolidin-1-yl-methanthion
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
97%
Eignung der Reaktion
reaction type: C-C Bond Formation
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
SMILES String
S=C(N1CCCC1)n2nnc3ccccc23
InChI
1S/C11H12N4S/c16-11(14-7-3-4-8-14)15-10-6-2-1-5-9(10)12-13-15/h1-2,5-6H,3-4,7-8H2
InChIKey
CVAUDFJIDMTIES-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
- Used as a thioacylating agent
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)