Merck
654175
Sigma-Aldrich
2-Iodylbenzamid, polymer gebunden
50-100 mesh particle size, extent of labeling: 0.5-1.0 mmol/g I loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
Qualitätsniveau
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
0.5-1.0 mmol/g I loading
Partikelgröße
50-100 mesh
Anwendung
Mild oxidant used for the conversion of alcohols to aldehydes or ketones.
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Simple preparation of polymer supported IBX esters and amides and their oxidative properties.
Woo-Jae Chung, Duk-Ki Kim and Yoon-Sik Lee
Tetrahedron Letters, 44 (2003)