Merck
65373
Sigma-Aldrich
4-Methoxy-2,3,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid
≥95.0% (HPLC)
Synonym(e):
Mtr-chlorid
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13ClO3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
248.73
Beilstein:
4867665
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Produktbezeichnung
4-Methoxy-2,3,6-Trimethylbenzolsulfonylchlorid, ≥95.0% (HPLC)
Assay
≥95.0% (HPLC)
Zusammensetzung
sulfur content, 12.2-13.5%
mp (Schmelzpunkt)
57-61 °C
Anwendung(en)
peptide synthesis
Versandbedingung
wet ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
COc1cc(C)c(c(C)c1C)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C10H13ClO3S/c1-6-5-9(14-4)7(2)8(3)10(6)15(11,12)13/h5H,1-4H3
InChIKey
DWLYVEYCCPEHLX-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Protecting group reagent for amines especially ω-amine in arginine
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Skin Corr. 1B
Lagerklassenschlüssel
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
M. Wakimasu et al.
Chemical & Pharmaceutical Bulletin, 30, 2766-2766 (1982)