Fortfahren mit
653608
Aluminium
powder, <5 μm particle size, 99.5% trace metals basis
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Al
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
26.98
UNSPSC Code:
11101705
PubChem Substance ID:
EC Number:
231-072-3
MDL number:
eCl@ss:
26010504
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.5% trace metals basis
form
powder
autoignition temp.
1400 °F
reaction suitability
core: aluminum
resistivity
2.6548 μΩ-cm
particle size
<5 μm
bp
2460 °C (lit.)
mp
660.37 °C (lit.)
density
2.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Al]
InChI
1S/Al
InChI key
XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
Application
Aluminum powder can be used for a variety of applications, such as:
  • generation of hydrogen from water
  • precursor in the chemical industry
  • mechanical alloying
  • energy materials
Piktogramme
Flame
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Lagerklasse
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hazard Classifications
Pyr. Sol. 1 - Water-react. 2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)