Merck
652229
Sigma-Aldrich
2-[(1′,2′,3′,4′-Tetrahydro-5-naphthyloxy)-methyl]-phenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H19BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.14
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
181-193 °C (lit.)
SMILES String
OB(O)c1ccccc1COc2cccc3CCCCc23
InChI
1S/C17H19BO3/c19-18(20)16-10-4-2-7-14(16)12-21-17-11-5-8-13-6-1-3-9-15(13)17/h2,4-5,7-8,10-11,19-20H,1,3,6,9,12H2
InChIKey
KTXSKKVFEAGKEZ-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)