Merck
652121
Sigma-Aldrich
4-(3′,5′-Dimethoxybenzyloxy)-3,5-dimethylphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C17H21BO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
316.16
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
96 °C (dec.)
SMILES String
COc1cc(OC)cc(OCc2c(C)cc(cc2C)B(O)O)c1
InChI
1S/C17H21BO5/c1-11-5-13(18(19)20)6-12(2)17(11)10-23-16-8-14(21-3)7-15(9-16)22-4/h5-9,19-20H,10H2,1-4H3
InChIKey
KSHLSSLREUYDHF-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)