Fortfahren mit
650765
trans-3-(4-Methoxybenzoyl)acrylsäure
≥97%
Synonym(e):
β-4-Methoxybenzoylacrylic acid, 3-(p-Methoxybenzoyl)acrylic acid, 3-p-Anisoylacrylic acid, 4-(4-Methoxyphenyl)-4-oxo-2-butenoic acid
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
CH3OC6H4COCH=CHCO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
206.19
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥97%
Form:
solid
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
≥97%
form
solid
mp
132-136 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, ketone
SMILES string
COc1ccc(cc1)C(=O)\C=C\C(O)=O
InChI
1S/C11H10O4/c1-15-9-4-2-8(3-5-9)10(12)6-7-11(13)14/h2-7H,1H3,(H,13,14)/b7-6+
InChI key
WORYXBDHTBWLLL-VOTSOKGWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
193089173479H23007
description
≥97%
description
99%
description
99%
description
99%
assay
≥97%
assay
99%
assay
99%
assay
99%
mp
132-136 °C (lit.)
mp
33-35 °C (lit.)
mp
158-159 °C (lit.)
mp
193-195 °C (lit.)
form
solid
form
solid
form
-
form
-
functional group
carboxylic acid, ketone
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
functional group
carboxylic acid
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)