Fortfahren mit
650706
1-Naphthyl-Diphenylsulfoniumtriflat
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H17F3O3S2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
450.49
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12162002
MDL number:
form
solid
mp
132-136 °C (lit.)
λmax
298 nm
SMILES string
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.c1ccc(cc1)[S+](c2ccccc2)c3cccc4ccccc34
InChI
1S/C22H17S.CHF3O3S/c1-3-12-19(13-4-1)23(20-14-5-2-6-15-20)22-17-9-11-18-10-7-8-16-21(18)22;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-17H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
InChI key
OOYZLFZSZZFLJW-UHFFFAOYSA-M
General description
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)