Fortfahren mit
650412
Borantetrahydrofuran-Komplex -Lösung
1.0 M in THF, contains 0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Synonym(e):
Borane-THF (1:1), Borane-THF complex (1:1)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
BH3OC4H8
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
85.94
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352005
Beilstein/REAXYS Number:
3668402
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
contains
0.005 M N-Isopropyl-N-methyl-tert-butylamine as stabilizer
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: reductant
concentration
1.0 M in THF
density
0.880 g/mL at 25 °C
functional group
ether
storage temp.
2-8°C
SMILES string
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
InChI key
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Application
This useful reagent for reductions and other transformations is now safer in transport utilizing this new stabilizer
Used to reduce nylon surface amide groups to secondary amines.
Packaging
The 25 mL Sure/Seal bottle is recommended as a single-use bottle. Repeated punctures will likely result in decreased performance of product.
Legal Information
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Still not finding the right product?
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Lagerklasse
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
flash_point_f
1.4 °F - closed cup
flash_point_c
-17 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react. 1
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
109-99-9 + 14044-65-6 + 85523-00-8
CAS No.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)