Merck
650323
Sigma-Aldrich
2-Chlor-6-fluorbenzaldoxim
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C7H5ClFNO
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
173.57
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
129-133 °C (lit.)
SMILES String
O\N=C\c1c(F)cccc1Cl
InChI
1S/C7H5ClFNO/c8-6-2-1-3-7(9)5(6)4-10-11/h1-4,11H/b10-4+
InChIKey
OBJHLLOVMKKXDI-ONNFQVAWSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)