Ansicht ändern
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 247,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C12H21BO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
208.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)OB(OC1(C)C)C2=CCCCC2
InChI
1S/C12H21BO2/c1-11(2)12(3,4)15-13(14-11)10-8-6-5-7-9-10/h8H,5-7,9H2,1-4H3
InChI key
QNZFUMVTUFOLRT-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Dieser Artikel | |
|---|---|
| description - | description ≥90% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
219.0 °F
Flammpunkt (°C)
103.9 °C
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?