Merck
649015
Sigma-Aldrich
N,N′-Terephthalyliden-bis-(4-fluoranilin)
97%
Synonym(e):
N,N′-(1,4-Phenylendimethylidin)-bis-(4-fluoranilin), Terephthal-bis-(4-fluoranilin)
About This Item
Lineare Formel:
FC6H4N=CHC6H4CH=NC6H4F
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
320.34
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
151-155 °C (lit.)
SMILES String
Fc1ccc(cc1)\N=C\c2ccc(cc2)\C=N\c3ccc(F)cc3
InChI
1S/C20H14F2N2/c21-17-5-9-19(10-6-17)23-13-15-1-2-16(4-3-15)14-24-20-11-7-18(22)8-12-20/h1-14H/b23-13+,24-14+
InChIKey
VBCDABROGMPOGB-RNIAWFEPSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)