Merck
648442
Sigma-Aldrich
5-(3-Hydroxyphenyl)-furan-2-carbonsäure-methylester
97%
Synonym(e):
5-(3-Hydroxyphenyl)-furan-2-carbonsäuremethylester
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C12H10O4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
218.21
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form:
solid
Assay:
97%
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
143-147 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
ester
SMILES String
COC(=O)c1ccc(o1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C12H10O4/c1-15-12(14)11-6-5-10(16-11)8-3-2-4-9(13)7-8/h2-7,13H,1H3
InChIKey
ZUIHUWQLICIWDI-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)