Fortfahren mit
647772
Silizium
wafer (single side polished), <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
Nachhaltigkeitsmerkmale
Synonym(e):
Silicon element
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
5 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 393,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
Si
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
28.09
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
MDL number:
eCl@ss:
38130101
€ 393,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
contains
boron as dopant
sustainability
Sustainability features
diam. × thickness
3 in. × 0.5 mm
bp
2355 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
semiconductor properties
<111>, P-type
SMILES string
[Si]
InChI
1S/Si
InChI key
XUIMIQQOPSSXEZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Click here for more information.
0 vortex defects. Etch pitch density (EPD) < 100 (cm-2). Resistivity 10-3 - 40 Ωcm
Oxygen content: <= 1~1.8 x 1018 /cm3; Carbon content: <= 5 x 1016 /cm3; Boule diameter: 1~8 ″
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
933767GF72027266GF16286227
Silikon disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
GF72027266
Silikon
Silikon disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
GF16286227
Silikon
description
wafer (single side polished), <111>, P-type, contains boron as dopant, diam. × thickness 3 in. × 0.5 mm
description
nanoparticles, 40 nm avg. part. size, ≥99% trace metals basis
description
disks, 13mm, thickness 0.38mm, single crystal, 100%
description
disks, 15.9mm, thickness 0.38mm, single crystal, n-type, 100%
form
crystalline (cubic (a = 5.4037)), wafer (single side polished)
form
nanoparticles, powder or crystals
form
foil
form
foil
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
mp
1410 °C (lit.)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
density
2.33 g/mL at 25 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
bp
2355 °C (lit.)
greener alternative category
greener alternative category
greener alternative category
-
greener alternative category
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Silizium
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)