Fortfahren mit
646504
4-(3-Hydroxyphenyl)-benzoesäure-methylester
97%
Synonym(e):
3′-Hydroxy-[1,1′−biphenyl]-4-carbonitril
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
HOC6H4C6H4CO2CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
228.24
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
assay
97%
form
solid
mp
153-157 °C (lit.)
SMILES string
COC(=O)c1ccc(cc1)-c2cccc(O)c2
InChI
1S/C14H12O3/c1-17-14(16)11-7-5-10(6-8-11)12-3-2-4-13(15)9-12/h2-9,15H,1H3
InChI key
LIQIQAWUDHGWSL-UHFFFAOYSA-N
Signalwort
Danger
Gefahrencodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
PSA (Persönliche Schutzausrüstung)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)