Merck
646040
Sigma-Aldrich
2-(3-Pyridyl)-4-methylthiazol-5-carbonsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8N2O2S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
220.25
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
244-248 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
Cc1nc(sc1C(O)=O)-c2cccnc2
InChI
1S/C10H8N2O2S/c1-6-8(10(13)14)15-9(12-6)7-3-2-4-11-5-7/h2-5H,1H3,(H,13,14)
InChIKey
CJLQNROYBZEUGH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)