Merck
644625
Sigma-Aldrich
5-(4-Bromphenyl)isoxazol-3-carbonsäure-hydrazid
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H8BrN3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
282.09
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
191 °C (dec.) (lit.)
SMILES String
NNC(=O)c1cc(on1)-c2ccc(Br)cc2
InChI
1S/C10H8BrN3O2/c11-7-3-1-6(2-4-7)9-5-8(14-16-9)10(15)13-12/h1-5H,12H2,(H,13,15)
InChIKey
MKPZSOFCTGFTNF-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)