Fortfahren mit
643297
Goldbeschichteter Muskovit
layer thickness 2000 Å, 99.999% (Au)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
1 set
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 1.760,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Au
Molekulargewicht:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352103
EC Number:
231-165-9
MDL number:
€ 1.760,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.999% (Au)
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 150 μm
layer thickness
2000 Å
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation which can be greatly enhanced by annealing.
Packaging
1ea = 1 in. × 3 in. sheet
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Goldbeschichteter Muskovit
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
Was ist los?
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)