Fortfahren mit
643254
Goldbeschichtete Glasabdeckfolie
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square, layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
12 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 956,00
€ 717,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
Au
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
196.97
NACRES:
NA.23
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
231-165-9
MDL number:
€ 717,00
Listenpreis€ 956,00Sparen Sie 25%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square
layer thickness
100 Å
refractive index
n20/587 1.523
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
SMILES string
[Au]
InChI
1S/Au
InChI key
PCHJSUWPFVWCPO-UHFFFAOYSA-N
Features and Benefits
Corning® 0211 zinc titania glass, a particular formulation of borosilicate glass that lends itself very well to being sliced into thin pieces.
The gold surface is highly polycrystalline but shows a tendency towards <111> orientation.
Other Notes
Titanium adhesion layer used to bind the gold to a zinc titania glass cover slip.
Legal Information
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
643289900554643203
description
L × W × thickness 22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square, layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
description
99.999% (Au), diam. × thickness 15 mm × 130-170 μm, layer thickness 100 Å
description
layer thickness 100 nm , gold, size 75 mm × 25 mm × 1 mm
description
layer thickness 100 Å, 99.999% (Au)
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
assay
99.99% (Ti), 99.999% (Au)
assay
-
assay
99.9% (Ti), 99.999% (Au)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
layer thickness
100 Å
layer thickness
100 Å
layer thickness
100 nm , gold
layer thickness
100 Å
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the borosilicate glass cover slip
matrix attachment
-
matrix attachment
Titanium, as adhesion layer used to bind the gold to the aluminosilicate glass cover slip
refractive index
n20/587 1.523
refractive index
n20/589.3 1.523
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
refractive index
n20/400 1.52 (lit.)
L × W × thickness
22 mm × 22 mm × 130-170 μm, square
L × W × thickness
-
L × W × thickness
-
L × W × thickness
3 in. × 1 in. × 0.7 mm
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Goldbeschichtete Glasabdeckfolie
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)