Merck
643068
Sigma-Aldrich
4-Fluor-2-Jodtoluol
97%
About This Item
Lineare Formel:
IC6H3(F)CH3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
236.03
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.5800 (lit.)
bp
92-94 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
1.752 g/mL at 25 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
fluoro
iodo
SMILES String
Cc1ccc(F)cc1I
InChI
1S/C7H6FI/c1-5-2-3-6(8)4-7(5)9/h2-4H,1H3
InChIKey
RZGYAMQMAVTAKP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
188.1 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
86.7 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)