Merck
643041
Sigma-Aldrich
2-Chlor-5-(trifluormethyl)benzylamin
97%
About This Item
Lineare Formel:
F3CC6H3(Cl)CH2NH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
209.60
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Brechungsindex
n20/D 1.489
Dichte
1.338 g/mL at 25 °C
Funktionelle Gruppe
amine
chloro
fluoro
SMILES String
NCc1cc(ccc1Cl)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7ClF3N/c9-7-2-1-6(8(10,11)12)3-5(7)4-13/h1-3H,4,13H2
InChIKey
XOCMZYUQWVACMA-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Skull and crossbones
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
217.4 °F
Flammpunkt (°C)
103 °C
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)