Merck
641944
Sigma-Aldrich
DL-Dithiothreitol, polymer gebunden
100-200 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g S loading, 1 % cross-linked with divinylbenzene
About This Item
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
Form
solid
Quervernetzung
1 % cross-linked with divinylbenzene
Kennzeichnungsgrad
2.0-3.0 mmol/g S loading
Partikelgröße
100-200 mesh
Anwendung
Palladium scavenger
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)