Merck
639974
Sigma-Aldrich
Poly(2,6-dichlorstyrol)
About This Item
Lineare Formel:
(C8H6Cl2)n
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
NACRES:
NA.23
Form
solid
Brechungsindex
n20/D 1.625 (lit.)
Übergangstemp.
Tg 167 °C(lit.)
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Polymeric materials, with unique refractive index properties, find applications in photonics and optical coatings for various devices.