Merck
639761
Sigma-Aldrich
1-Phenyl-5-(trifluormethyl)-1H-pyrazol-4-Carboxylsäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H7F3N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
256.18
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
134-138 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
SMILES String
OC(=O)c1cnn(-c2ccccc2)c1C(F)(F)F
InChI
1S/C11H7F3N2O2/c12-11(13,14)9-8(10(17)18)6-15-16(9)7-4-2-1-3-5-7/h1-6H,(H,17,18)
InChIKey
SMPJBTIFNUUWGQ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)