Merck
639605
Sigma-Aldrich
4-Isobutoxyphenylboronsäure
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C10H15BO3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
194.04
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352103
PubChem Substanz-ID:
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
99-104 °C (lit.)
SMILES String
CC(C)COc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C10H15BO3/c1-8(2)7-14-10-5-3-9(4-6-10)11(12)13/h3-6,8,12-13H,7H2,1-2H3
InChIKey
UCIPLLNDFCCBAC-UHFFFAOYSA-N
Sonstige Hinweise
Contains varying amounts of anhydride
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Chronic 4
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)