Merck
638714
Sigma-Aldrich
4-Nitro-3-(trifluormethyl)benzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C8H4F3NO4
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.12
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
160-164 °C (lit.)
Funktionelle Gruppe
carboxylic acid
fluoro
nitro
SMILES String
OC(=O)c1ccc(c(c1)C(F)(F)F)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C8H4F3NO4/c9-8(10,11)5-3-4(7(13)14)1-2-6(5)12(15)16/h1-3H,(H,13,14)
InChIKey
JIQCKYQIVYCTEZ-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)