Merck
638684
Sigma-Aldrich
2-Methoxy-4-Methylbenzoesäure
97%
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C9H10O3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
166.17
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Assay
97%
Form
solid
mp (Schmelzpunkt)
103-107 °C (lit.)
SMILES String
COc1cc(C)ccc1C(O)=O
InChI
1S/C9H10O3/c1-6-3-4-7(9(10)11)8(5-6)12-2/h3-5H,1-2H3,(H,10,11)
InChIKey
SOWDWUPMHVDZGL-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves