Merck
63868
Sigma-Aldrich
(Chlormethyl)polystyrol
porous, extent of labeling: ~5.5 mmol/g Cl loading
Synonym(e):
Merrifield Polymer
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.22
Form
porous
Eignung der Reaktion
reaction type: Boc solid-phase peptide synthesis
Kennzeichnungsgrad
~5.5 mmol/g Cl loading
Matrix
crosslinked with 5.5% DVB
Partikelgröße
16-50 mesh
Anwendung(en)
peptide synthesis
InChI
1S/CH3Cl/c1-2/h1H3
InChIKey
NEHMKBQYUWJMIP-UHFFFAOYSA-N
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)